Merck
87259
Supelco
Tetraethylammoniumbenzoat
for electrochemical analysis, ≥99.0%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3CH2)4N(C6H5COO)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.36
Beilstein:
5367653
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Qualität
for electrochemical analysis
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
≥99.0%
Form
crystals
Löslichkeit
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES String
CC[N+](CC)(CC)CC.[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H20N.C7H6O2/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h5-8H2,1-4H3;1-5H,(H,8,9)/q+1;/p-1
InChIKey
CIFIGXMZHITUAZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Anwendung
Leitsalz
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)