Merck
88005
Tetrapentylammoniumhydroxid -Lösung
~20% in H2O (T)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)4]4N(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.58
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6785584
Concentration:
~20% in H2O (T)
Form:
solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
concentration
~20% in H2O (T)
impurities
≤0.05% halides (as bromide)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
functional group
amine
SMILES string
[OH-].CCCCC[N+](CCCCC)(CCCCC)CCCCC
InChI
1S/C20H44N.H2O/c1-5-9-13-17-21(18-14-10-6-2,19-15-11-7-3)20-16-12-8-4;/h5-20H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI key
JVOPCCBEQRRLOJ-UHFFFAOYSA-M
Application
Tetrapentylammonium hydroxide can be used:
  • As a model compound in the studies of the effects of quaternary ammonium salts on the formation of clathrate hydrates of methane.
  • To maintain the pH of the aqueous phase to study the adsorption dynamics of nanoparticles at fluid interfaces.
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)