Fortfahren mit
81172
Poly(ethylenglykol)
greener alternative
tested according to Ph. Eur., 400
Synonym(e):
Macrogol 400, PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,50
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
€ 81,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
tested according to Ph. Eur.
Quality Segment
form
liquid
mol wt
380-420
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
greener alternative category
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Polyethylenglycol (PEG) ist eine Polyetherverbindung[1] mit Ethylenglycol-Wiederholeinheiten [-(CH2CH2O)n].[2]
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. Polyethylene glycol (PEG) is an eco-friendly, biodegradable polymer widely used in pharmaceuticals and cosmetics. Its non-toxic nature and versatility make it a sustainable choice, derived from renewable resources, contributing to greener product formulations. Click here for more information.
Application
Poly(ethylenglycol) wird als Flüssigmedium zum Herstellen von einem dilitanten Fluid durch direktes Mischen mit Fumica-Siliziumdioxid eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Polyethylenglycol (PEG) ist ein synthetisches Polymer[3] und wird als Additiv in Lebensmitteln, Kosmetika und Pharmazeutika eingesetzt.[1] Es kommt auch in biomedizinischen Anwendungen wie Biosensoren, Bildgebung und Gewebezüchtung zum Einsatz. PEG wird als Goldstandard bei der Biokonjugation und in der Nanomedizin eingesetzt, wobei es die Blutzirkulationszeit verlängert und die Wirksamkeit von Arzneimitteln verbessert. PEG-konjugierte Arzneimittel werden von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) zugelassen. Sie gelten als sicher zur Anwendung beim Menschen.[3] PEG verringert die Aufnahme in der Leber und wehrt die Proteinadsorption ab, was es nützlich für die Nanobeschichtung macht.[4]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
033948124281296
form
liquid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mol wt
380-420
mol wt
5000-7000
mol wt
3500-4500
mol wt
Mn ~10800, Mp ~12000, Mw ~11600
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
greener alternative category
Aligned
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(ethylenglykol)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The stab resistance of fabrics impregnated with shear thickening fluids including various particle size of additives
Gurgen S and Kucshan MC
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 94, 50-60 (2017)
The rheology of shear thickening fluids with various ceramic particle additives
Gurgen S, et al.
Materials & Design, 104, 312-319 (2016)
The ballistic performance of aramid based fabrics impregnated with multi-phase shear thickening fluids
Gurgen S and Kucshan MC
Polymer Testing, 64, 296-306 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
81172-1L04061838254405
81172-10L04061832996004
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf