Fortfahren mit
8.17003
Polyethylenglykol
400, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, NF
Synonym(e):
Poly(ethylenglykol), Polyglycol, Polyethylenoxid, PEG 400, Polyoxyethylen, PEG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
25 L
220 kg
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H(OCH2CH2)nOH
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
13111021
EC Index Number:
500-038-2
MDL number:
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
autoignition temp.
360 °C (DIN 51794)
mol wt
average Mn 400
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
kinematic viscosity
97-110 cSt(20 °C)
mp
5 °C
transition temp
flash point >200 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
storage temp.
15-25°C
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Bei der Erforschung einer Formulierung ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich und es gilt spezifische Herausforderungen zu bewältigen, bevor ein Arzneimittel erfolgreich auf den Markt gebracht werden kann. Dazu gehören u. a. die Stabilität der Formulierung sowie Freisetzungskinetik und Einschränkungen der Bioverfügbarkeit. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Polyethylenglycol (PEG) ist ein vielseitiges Polymer, das in festen, halbfesten und flüssigen Formulierungen eingesetzt werden kann. Sein breites funktionelles Spektrum umfasst zum Beispiel die Verbesserung der Löslichkeit von API, die Funktion als Schmiermittel für Tablettenbeschichtungen, die Funktion als ein Trägerstoff und viele weitere. Unser umfassendes Portfolio von PEG umfasst verschiedene Polymergrößen mit verschiedenen Molekülmassen, um Ihren speziellen Anwendungen und Anforderungen zu entsprechen.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.170458.170188.17005
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solubility enhancement
application(s)
liquid formulation
parenterals
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
solubility enhancement
agency
JP, Ph. Eur., NF
agency
JP, Ph. Eur., USP
agency
NF, Ph. Eur.
agency
NF, Ph. Eur.
form
liquid
form
-
form
scales
form
scales
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
autoignition temp.
360 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
-
autoignition temp.
>320 °C
autoignition temp.
420 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylenglykol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover strategies to enhance solubility in injectable formulations using excipients, including cyclodextrins, meglumine, and polyethylene glycols.
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Verwandter Inhalt
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
817003500004022536424163
817003902504022536987156
817003922004022536750088