Wichtige Dokumente
78943
Butylhydroxyanisol
analytical standard
Synonym(e):
Butyliertes Hydroxyanisol, E320, 2(3)-t-Butyl-4-hydroxyanisol, 2(3)-t-Butylhydrochinon-monomethylether, BHA
Qualitätsniveau
Qualität
analytical standard
Dampfdichte
6.2 (vs air)
Assay
≥99.0% (sum of isomers, GC)
Selbstzündungstemp.
599 °F
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
58-60 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
SMILES String
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChIKey
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Food samples using square-wave voltammetry (SWV), further confirmed by high-performance liquid chromatography technique (HPLC)[2] and capillary electrophoresis (CE) coupled with end-column amperometric detection.[3]
- Cosmetics using fluorescence spectroscopy with second-order calibration, further confirmed by HPLC technique.[4]
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
241.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
116.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?