Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.24
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E320
EC Index Number:
246-563-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Butylhydroxyanisol ist ein Antioxidans und wird in der Regel als Additiv für die Konservierung von Lebensmitteln eingesetzt.
Disclaimer
8.17023 hat keine REACH-Registrierung, weil die Anwendung in Arzneimitteln für die Human- oder Veterinärmedizin bzw. in Nahrungs- und Futtermitteln die einzige unterstützte Anwendung gemäß Artikel 2 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 ist.
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c