Fortfahren mit
87794
Gram-Fuchsin -Lösung
suitable for microscopy
Synonym(e):
Fuchsin -Lösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 43,40
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
MA.02
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4166684
€ 43,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioChemika
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
refractive index
n20/D 1.334
density
0.999 g/mL at 20 °C
λmax
545-555 nm in 50% ethanol
suitability
suitable for microscopy
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Br.CO[C@@H]1CCCN[C@H]1CC(C)=O
InChI
1S/C9H17NO2.BrH/c1-7(11)6-8-9(12-2)4-3-5-10-8;/h8-10H,3-6H2,1-2H3;1H/t8-,9+;/m0./s1
InChI key
DVSQBUUDEVNABC-OULXEKPRSA-N
Analysis Note
May contain minor quantities of precipitated dye.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
946359010794448
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy
suitability
suitable for microscopy, bacteria
suitability
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Specific agars and broths support detection and cultivation of Campylobacter, requiring complex media with essential supplements.
Alle Artikel anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
87794-2.5L-F04061838203519
87794-250ML-F04061833056974