Merck
77699
Sigma-Aldrich
2-Phenoxyethanol
≥99%
Synonym(e):
Ethylenglycolmonophenylether, Phenylglycol
About This Item
Lineare Formel:
C6H5OCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.16
Beilstein:
1364011
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
viscous liquid
Assay:
≥99%
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
viscous liquid
Brechungsindex
n20/D 1.539
bp
244-246 °C
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C
Löslichkeit
soluble, clear
Dichte
1.107 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenoxy
SMILES String
OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
InChIKey
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Phenoxyethanol wird als Fisch-Anästhetikum verwendet.
Anwendung
2-Phenoxyethanol kann als Ausgangsmaterial für die Synthese von Diorganodiselenid-Derivaten eingesetzt werden. Es kann einer aromatischen Alkylierung mit Fluoren-9-one unterzogen werden, um 9,9-bis[4-(2-Hydroxyethoxy)phenyl]Fluoren bei Vorhandensein von Ti4+-kationengetauschtem Montmorillonit-Katalysator zu bilden.
Haftungsausschluss
Das Produkt ist nicht für die Verwendung als Biozid gemäß den globalen Biozid-Vorschriften vorgesehen, u. a. dem Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act der US-amerikanischen EPA, der Europäischen Biozid-Produktverordnung, der kanadischen Behörde für Schädlingsbekämpfung, der türkischen Biozid-Produktverordnung, Koreas Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) und andere.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
258.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
126 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Efficacy of 2-phenoxyethanol as an anaesthetic for adult redline torpedo fish, Sahyadria denisonii (day 1865).
Varkey T
International Journal of Zoology (2014)
Mehmet Çağrı Akgündüz et al.
Scientific reports, 10(1), 1209-1209 (2020-01-29)
In this study, the toxic effects of phenoxyethanol (Phy-Et), which is widely used in cosmetic industry, has been investigated with Allium test by means of physiological, cytogenetic, anatomical and biochemical parameters. To determine the changes in physiological reactions weight gain
Anaesthetic qualities of eugenol and 2-phenoxyethanol and their effect on some haematological parameters in farmed European sea bass (Dicentrarchus labrax L.).
Filiciotto F
Journal of Animal and Veterinary Advances, 11, 494-502 (2012)
Catarina C V Oliveira et al.
International journal of molecular sciences, 21(23) (2020-12-03)
Kisspeptin regulates puberty and reproduction onset, acting upstream of the brain-pituitary-gonad (HPG) axis. This study aimed to test a kisspeptin-based hormonal therapy on cultured Senegalese sole (G1) breeders, known to have reproductive dysfunctions. A single intramuscular injection of KISS2-10 decapeptide
Simple and clean synthesis of 9, 9-bis [4-(2-hydroxyethoxy) phenyl] fluorene from the aromatic alkylation of phenoxyethanol with fluoren-9-one catalysed by titanium cation-exchanged montmorillonite.
Ebitani K
Green Chemistry, 2(4), 157-160 (2000)