Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H8O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
201-605-4
NACRES:
NA.22
Form:
flakes
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
0.00021 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
flakes
autoignition temp.
400 °C
potency
5410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
101.4 °C
transition temp
flash point 156 °C
solubility
29.4 g/L
density
1.36 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(=O)C2C(CC=CC2)C1=O
InChI
1S/C8H8O3/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10)11-7/h1-2,5-6H,3-4H2
InChI key
KMOUUZVZFBCRAM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (morpholine method): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 99 °C
Melting range (upper value): ≤ 102 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
312.8 °F
flash_point_c
156 °C