Merck
72671
Supelco
Ampullen, 10 ml
for color reference solutions
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
SB.54
Allgemeine Beschreibung
Ampullen mit DIN-Brechring. Wheaton 51 Borosilikatglas, ein Typ 1 Glas wie in den US-Pharmakopöe beschrieben.
Anwendung
The pre-scored 10 mL ampoules are used for colour reference solutions.
Verpackung
Sack mit 144 Ampullen
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)