Fortfahren mit
G7516
γ-Globuline aus Rinderblut
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
γ-Globulin vom Rind
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,50
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 167,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 295,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 450,00
€ 382,50
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.480,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
EC Number:
232-706-1
NACRES:
NA.61
UNSPSC Code:
12352202
Form:
powder
Assay:
≥97% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
bovine blood
€ 58,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0011
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine blood
Quality Segment
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
composition
NaCl, ≤5%
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
General description
Antikörerreiche Plasmaproteinfraktion
Bovines Gammaglobulin (BGG) ist ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems von Rindern und anderen Hornträgern. BGG kommt im Blut von Rindern vor und wird hauptsächlich zur Herstellung von medizinischen Produkten wie Impfstoffen, Seren und Diagnosereagenzien verwendet. BGG kann auch zur Behandlung bestimmter Krankheiten, wie Hepatitis B, sowie zur Stärkung der Immunität bei anderen Tieren und beim Menschen eingesetzt werden.
Die γ-G-Globuline von Rinderserum werden mittels Anionenaustausch-Chromatographie, Immunelektrophorese, Zonenelektrophorese, Ultrazentrifugierung und Analyse der Produkte des Papain-Verdaus kategorisiert. Sie haben ähnliche Eigenschaften wie die analogen Bestandteile von Humanserum. Dies wurde mithilfe von Methoden wie Gelfiltration, Immunelektrophorese, Anionenaustausch-Chromatographie, Ultrazentrifugierung und Reduktion mit Mercaptoethanol ermittelt. Schnelle und langsame γ-G-Globuline wurden anhand von Unterschieden in der elektrophoretischen Migrationsrate, der chromatographischen Elutionsposition und der biologischen Aktivität (Komplementbindungsreaktion) klassifiziert. γ-A vom Rind wurde in immunelektrophoretischen Analysen von Serum und chromatographischen Fraktionen bedingt aufgefunden.
Application
Bovines γ-Globulin wurde in Studien zur Untersuchung der Mechanismen von Immuntoleranz als immunologische Herausforderung eingesetzt.
γ-Globulin wurde in Studien zur Untersuchung der Mechanismen von Immuntoleranz als immunologische Herausforderung eingesetzt.[1]
γ-Globuline vom Rind wurden bei Untersuchungen der Bestandteile und pH-Wert-Änderungen in proteinreichen Hyaluronsäure-Lösungen, die die biologisch-tribologischen Eigenschaften von künstlichen Gelenken beeinflussen, eingesetzt.[2] Sie werden auch genutzt, um Immunglobulin G mit einem Immunassay mit SPR-Biosensor in Kolostrum und Milch vom Rind nachzuweisen.
γ-Globulin vom Rind wurde für ein schnelles Screening auf Monensin-Rückstände in Geflügelplasma mittels eines durch Trockenreagenzdissoziation verstärkten Lanthanoid-Fluor-Immunassays verwendet.[3] Es wurde außerdem daraufhin untersucht, wie sich die Lösungseigenschaften bei der Ultrafiltration von Rinderserumalbumin-IgG auf den Fluss von gelösten Stoffen und Permeat auswirken. [4]
Preparation Note
Aus Plasma hergestellt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5009H1000000Y0000488
assay
≥97% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥99% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
assay
-
biological source
bovine blood
biological source
bovine blood
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
solubility
0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Globuline aus Rinderblut
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. what is the molecular weight of this product? G7516-1G
    1 answer
    1. The molecular weight of this product is not determined. However, bovine gamma globulins will have a molecular weight range of 150 - 200 kDa.