This product is considered a general research grade and has not been tested for suitability in any specific application.
Wichtige Dokumente
71496
Natriumphosphat
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
Synonym(e):
mono-Natriumphosphat, Mononatriummonophosphat, Natriumdihydrogenphosphat
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
purum p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
crystals
pH-Wert
4.0-4.5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
Löslichkeit
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤300 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Anwendung(en)
sample preparation
SMILES String
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
what is the grade (AC, HPLC or other) of Sodium Phosphate Monobasic, Anhydrous (71496)?