Wichtige Dokumente
S9638
Natriumphosphat Monohydrat
ACS reagent, ≥98%
Synonym(e):
Mononatrium-phosphat, Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
98.0-102.0%
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤0.01% Insoluble matter
pH-Wert
4.1-4.5 (25 °C, 5% in solution)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
SMILES String
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChIKey
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
To measure alcohol dehydrogenase activity, this assay uses β-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and a continuous spectrophotometric rate determination at 340 nm.