Fortfahren mit
S3139
Natriumphosphat
BioReagent, Molecular Biology, anhydrous, ≥98%
Synonym(e):
mono-Natriumphosphat, Mononatriummonophosphat, Natriumdihydrogenphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 239,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 431,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
119.98
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38070208
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.52
EC Number:
231-449-2
MDL number:
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
Molecular Biology, anhydrous
product line
BioReagent
assay
≥98%
form
solid
technique(s)
activity assay: suitable
pH
4.0-4.5 (25 °C, 50 g/L in water)
solubility
H2O: complete 100 mg/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤40 ppm
cation traces
Fe: ≤30 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumphosphat ist ein Salz von Natriumhydroxid und Phosphorsäure. Es wird häufig in Puffern für molekularbiologische Anwendungen eingesetzt.
Application
Einbasisches Natriumphosphat wird häufig in Puffern für molekularbiologische Anwendungen eingesetzt. Es ist ein wichtiger Bestandteil in Cholesterinassay-Reaktionspuffer und bei der Herstellung von miRNA-Mikroarrays.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RDD0077149674092
description
BioReagent, Molecular Biology, anhydrous, ≥98%
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ≥99.0%
description
purum p.a., anhydrous, ≥99.0% (T)
description
BioUltra, 5 M in H2O
assay
≥98%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% (T)
assay
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
Molecular Biology, anhydrous
grade
anhydrous
grade
anhydrous, purum p.a.
grade
-
product line
BioReagent
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
BioUltra
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
PFAS testing
application(s)
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumphosphat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)