Fortfahren mit
SML1386
Calindol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(R)-2-[[[1-(1-Naphthyl)ethyl]amino]methyl]-1H-indole hydrochloride, N-[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]-1H-Indole-2-methanamine hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H20N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
336.86
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]Cl.C[C@@H](NCC1=CC2=C(N1)C=CC=C2)C3=CC=CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C21H20N2.ClH/c1-15(19-11-6-9-16-7-2-4-10-20(16)19)22-14-18-13-17-8-3-5-12-21(17)23-18;/h2-13,15,22-23H,14H2,1H3;1H/t15-;/m1./s1
InChI key
KFILKQPBQZIRST-XFULWGLBSA-N
Biochem/physiol Actions
Calcimimetic; Ca Sensing Receptor (CaSR) Agonist
Calindol is a calcimimetic Ca Sensing Receptor (CaSR) agonist. It is a positive allosteric modulator (PAM) with an EC50 value of 1 μM and a maximum stimulation of 130% of the 10mM Ca2+ activation in triggering PI hydrolysis.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0668I2909SML0190
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ~24 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to tan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)