Merck
71008-576BC
Millipore
Assurance® GDS Salmonella Tq Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonym(e):
Nukleinsäurenamplifikationssystem
Größe auswählen
576 TESTS
€ 6.350,00
€ 6.350,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
576 TESTS
€ 6.350,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106302
NACRES:
NA.85
€ 6.350,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
GDS Salmonella Tq, BioControl, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
Agentur
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
complies with AFNOR
meets requirements for AOAC® OMA
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Qualitätsniveau
Produktlinie
Assurance GDS®
Haltbarkeit
6-12 mo.
Leistungsmerkmale
0.1 mL amp tubes
Verpackung
pkg of 576 tests
Hersteller/Markenname
BioControl Systems
Methode(n)
RT-PCR: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
pathogen testing
Kompatibilität
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Salmonella spp.
Allgemeine Beschreibung
Assurance GD®, genetisches Nachweissystem für Salmonella Tq ist ein automatisiertes Nukleinsäurenamplifikationssystem für den Nachweis von Salmonella in Lebensmittel- und Umgebungsproben. Das proprietäre PickPen®-IMS-Probenvorbereitungsverfahren fängt Salmonella schnell und effektiv ein, trennt das Pathogen von hemmenden Hintergrundmaterialien und gewährleistet gültige PCR-Reaktionen für alle Arten von Proben, einschließlich schwierige Lebensmittel- und Umgebungsproben. Die Assurance GDS®-PCR-Technologie bietet durch die Verwendung von sowohl hochspezifischen Primern als auch Sonden zwei zusätzliche Spezifitätsstufen, um den genauen Nachweis von Salmonella zu gewährleisten.
Anwendung
GDS, genetisches Nachweissystem für Salmonella Tq ist ein automatisiertes Nukleinsäurenamplifikationssystem für den Nachweis von Salmonella in Lebensmittel-, Zutaten- und Umgebungsproben.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ergebnisse für Lebensmittel am nächsten Tag
  • Harmonisierte einmalige Anreicherungsmedien zum Testen von Proben für andere Pathogenziele zusätzlich zu Salmonella.
  • Unter anderem für rohes Rindfleisch, rohes Schweinefleisch, rohes Putenhackfleisch, Geflügelkadaverspülung, rohe Garnelen, fettfreies Milchpulver, flüssige Milch, Eier, Gewürze, Erdnussbutter, Pasta, Edelstahl, Kautschuk, Beton validiert.
  • Nutzt die innovative immunomagnetische Trennung (IMS) mit PickPen® für zusätzliche Spezifität und schnellere Ergebnisse
  • Vereinfachte Probenvorbereitung, erfordert keine Heizblöcke oder die Aufbereitung von Reagenzien
  • Der proprietäre Rotor-Gene® Q Cycler ist ein rotierender Cycler, der die gleichmäßige Erwärmung und Kühlung aller Proben gewährleistet
Komponenten
Jedes 576-Testkit umfasst:
  • Salmonella-Amplifikationsröhrchen Tq (0,1 ml)
  • Salmonella-Konzentrationsreagens
  • Resuspensionspuffer Tq
  • Waschlösung
HINWEIS: Das 100-Kit umfasst gängige 0,2-ml-Amplifikationsröhrchen, wogegen das 576-Kit kleinere 0,1-ml-Amplifikationsröhrchen enthält.  Das 576-Kit erfordert zusätzliche Geräte zur Verarbeitung gemäß der Kit-Anwendungshinweise.
Testmethode
PCR, immunomagnetische Separation (IMS)
Rechtliche Hinweise
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.