Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.250,00 |
Über diesen Artikel
pathogen testing
Produktname
GDS Listeria monocytogenes Tq, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Listeria monocytogenes
Quality Segment
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS), AOAC® (PTM), Health Canada, MicroVal
product line
Assurance GDS®
shelf life
6‑12 mo.
packaging
pkg of 100 tests
manufacturer/tradename
BioControl Systems 71010-100
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene
storage temp.
2-8°C
suitability
Listeria monocytogenes
General description
Application
Features and Benefits
- Ergebnisse in 24 Stunden für Umgebungsproben und bestimmte Lebensmittel
- Die Anreicherung in nur einem Schritt verringert die Bearbeitungszeit
- Nutzt die innovative PickPen® immunomagnetische Separation (IMS) für zusätzliche Spezifität und raschere Ergebnisausgabe
- Vereinfachte Präparation von Proben ohne Heizblöcke oder Präparation von Reagenzien
- Der proprietäre Rotor-Gene® Q-Cycler ist ein rotorbasierter Cycler, der die gleichmäßige Erwärmung und Kühlung aller Proben gewährleistet.
Other Notes
- Listeria monocytogenes Amplifizierungsröhrchen Tq (0,2 ml)
- Listeria Konzentrationsreagenz
- Listeria Resuspensionspuffer Tq
- Waschlösung
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability Listeria monocytogenes | suitability Listeria spp. | suitability Listeria monocytogenes | suitability Listeria spp. |
| manufacturer/tradename BioControl Systems 71010-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 71009-100 | manufacturer/tradename BioControl Systems 710010-576ATM | manufacturer/tradename BioControl Systems 71009-576ATM |
| compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene | compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene | compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene | compatibility BioControl GDS, for use with GDS Rotor-Gene |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) food and beverages |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GDS Listeria monocytogenes Tq
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?