Fortfahren mit
69400
6-Methyl-2-thiouracil
purum, ≥98.0% S basis (elemental analysis)
Synonym(e):
4-Hydroxy-2-mercapto-6-methyl-pyrimidin, MZU, Thyreostat I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H6N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-252-3
Beilstein/REAXYS Number:
115648
MDL number:
Assay:
≥98.0% S basis (elemental analysis)
Form:
crystals
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum
Quality Level
assay
≥98.0% S basis (elemental analysis)
form
crystals
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C5H6N2OS/c1-3-2-4(8)7-5(9)6-3/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
InChI key
HWGBHCRJGXAGEU-UHFFFAOYSA-N
General description
6-Methyl-2-thiouracil possesses antithyroid activity.
Application
6-Methyl-2-thiouracil can be used in:
  • Synthesis of luminescent gold(I) thiouracilate complexes as emissive materials.
  • Synthesis of uracil-containing histone deacetylase inhibitors.
  • Synthesis of S-dihydro-alkylthio-benzyl-oxopyrimidines (S-DABOs) based anti-HIV agents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
46453C9375T7750
assay
≥98.0% S basis (elemental analysis)
assay
-
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
mp
~330 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
>300 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
powder
form
powder
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Methyl-2-thiouracil
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Synthesis and biological properties of novel, uracil-containing histone deacetylase inhibitors.
Mai A, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 49(20), 6046-6056 (2006)
Antithyroid Drugs and their Analogues Protect Against Peroxynitrite-Mediated Protein Tyrosine Nitration-A Mechanistic Study.
Bhabak KP and Mugesh G
Chemistry?A European Journal , 16(4), 1175-1185 (2010)
Synthesis and biological investigation of S-aryl-S-DABO derivatives as HIV-1 inhibitors.
Mugnaini C, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 16(13), 3541-3544 (2006)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69400-500G04061832914183
69400-100G04061832776842