Fortfahren mit
440736
4-Thiouracil
97%
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-mercapto-pyrimidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 103,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H4N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
€ 103,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
form
powder
mp
295 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
SMILES string
Oc1nccc(S)n1
InChI
1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
InChI key
OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Thiouracil is suitable reagent employed in Schneider′s media for the embryos during RNA extraction. It may be employed as reagent for the Northwestern blotting technique.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
652636T5500233625
description
97%
description
97%
description
≥98%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
≥98%
assay
97%
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
-
form
-
mp
295 °C (dec.) (lit.)
mp
69-73 °C
mp
245 °C (dec.) (lit.)
mp
285-290 °C (dec.) (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)