Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,30 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 104,00 |
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 274,00 € 232,90 |
Über diesen Artikel
€ 57,30
Produktname
6-Propyl-2-Thiouracil, enzyme inhibitor
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
218-220 °C (lit.)
solubility
10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
SMILES string
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
| form powder | form - | form - | form - |
| assay ≥99% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| solubility 10% NH3: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp 218-220 °C (lit.) | mp 218-220 °C (lit.) | mp 218-220 °C (lit.) | mp 218-220 °C (lit.) |
| Gene Information human ... DIO1(1733), TPO(7173) | Gene Information human ... DIO1(1733), TPO(7173) | Gene Information human ... DIO1(1733), TPO(7173) | Gene Information human ... DIO1(1733), TPO(7173) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Propyl-2-Thiouracil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?