Fortfahren mit
46698
6-Propyl-2-Thiouracil
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinon, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propyl-pyrimidin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 56,30
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H10N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-103-2
Beilstein/REAXYS Number:
130039
MDL number:
€ 56,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
description
enzyme inhibitor
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
mp
218-220 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChI key
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DIO1(1733), TPO(7173)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1578000PHR260946706
description
VETRANAL®, analytical standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
VETRANAL®, analytical standard
application(s)
clinical testing
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
clinical testing
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
200
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Propyl-2-Thiouracil
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)