Wichtige Dokumente
67954
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
for HPLC derivatization, LiChropur™, ≥99.0% (HPLC)
Synonym(e):
DMABC
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
LiChropur™
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (HPLC)
99.0-101.0% (AT)
Methode(n)
HPLC: suitable
mp (Schmelzpunkt)
145-149 °C (lit.)
146-150 °C
Eignung
complies for LC-MS
SMILES String
CN(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H10ClNO/c1-11(2)8-5-3-7(4-6-8)9(10)12/h3-6H,1-2H3
InChIKey
UGJDXRVQCYBXAJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Improved LC/MS Detection of Estradiol using 4-(Dimethylamino) benzoyl chloride (DMABC) derivatization agent relative to dansyl chloride.