Merck
D2625
5-Dimethylamino-1-naphthalinsulfonylchlorid
BioReagent, suitable for amino acid labeling, powder and chunks, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
DNSCl, Dansylchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12ClNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.75
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-092-6
Beilstein/REAXYS Number:
2217205
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder and chunks
color
yellow to yellow-orange
mp
72-74 °C (lit.)
solubility
acetone: 20 mg/mL
suitability
suitable for amino acid labeling
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChI key
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Dansyl chloride has been used:
  • as a fluorogenic reagent for fluorescent N-terminal derivatization of amino acids and peptides and detection by reverse phase high performance liquid chromatography (HPLC)
  • in the derivatization of plasma samples
  • in the quantification of immobilized alkaline phosphatase
Ein fluorogenes Reagens für die N-terminale Derivatisierung von Aminosäuren und Peptiden und die Detektion durch Umkehrphasen-HPLC.
Biochem/physiol Actions
Dansyl chloride is a sulfonyl chloride compound. It is used to end tag amino groups of peptides and proteins. Dansyl chloride is used for derivatization of free amino acids and amines in neural samples and biological fluids. It is used to study fluorescent conjugates of albumin, protein conformational changes studies and active site characterization.
Still not finding the right product?
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)