Merck
311155
Sigma-Aldrich
Dansylchlorid
Reagent used for fluorescent labeling of proteins, N-terminal amino acids, and amines.
Synonym(e):
Dansylchlorid, 5-(Dimethylamin)-Napthalen-1-Sulfonylchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12ClNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.75
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
yellow-orange
Löslichkeit
DMF: soluble
chloroform: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(Cl)c1c2c(c(ccc2)N(C)C)ccc1
InChI
1S/C12H12ClNO2S/c1-14(2)11-7-3-6-10-9(11)5-4-8-12(10)17(13,15)16/h3-8H,1-2H3
InChIKey
XPDXVDYUQZHFPV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Reagenz zur fluoreszenten Markierung von Proteinen, N-Terminal-Aminosäuren und Aminen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Reagenz zur fluoreszenten Markierung von Proteinen, N-Terminal-Aminosäuren und Aminen.
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Korrosiv (L)
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Vera, J.C., et al. 1988. Anal. Biochem. 174, 38.
Gehring, U., et al. 1968. Eur. J. Biochem. 6, 281.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3