Fortfahren mit
61300
Lactalbumin-Hydrolysat
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonym(e):
Pepton tierischen Ursprungs, hydrolysiertes Protein, Pepton aus Lactalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.240,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.74
EC Number:
293-432-6
MDL number:
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Level
description
Nutrient for fermentations and other applications
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
total nitrogen (N), ≥11%
storage condition
dry at room temperature
ign. residue
≤10%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
application(s)
food and beverages
microbiology
General description
Laktatalbumin-Hydrolysat ist ein enzymatische Aufschluss von Laktalbumin und enthält hohe Mengen essenzieller Aminosäuren. Es wird für Anwendungen empfohlen, die eine gut lösliche Quelle für Aminosäuren und Peptide erfordern. Es ist besonders nützlich für Fermentationen, Labormedien und Gewebekulturen. Laktatalbumin, auch Molkeprotein genannt, ist das Milchalbumin und wird aus Molke gewonnen. Es gibt Alpha- und Beta-Laktalbumine, die beide in Milch enthalten sind. Aufgrund seiner hohen Nährstoffqualität kann es das Wachstum von zahlreichen Zelltypen wie Zellen von Säugetieren, Insekten und Bakterien unterstützen.
Application
Laktatalbumin-Hydrolysat kann wie folgt verwendet werden: -
Bei der Herstellung rekombinanter Proteine
Als Supplement in Säugetierzellkulturmedien
Als Substrat für das Wachstum vieler Mikroben
Other Notes
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
613022209082303
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
pH
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.8-8.0 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.0-7.0 (25 °C)
pH
7.0±0.5 (2% in H2O)
solubility
H2O: 2%, clear to very faintly turbid (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
solubility
H2O: 2%, clear (light yellow to yellow and light brown-yellow to brown-yellow and light brown to brown)
solubility
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brown
solubility
H2O: 2%, clear, yellow to tan, water: soluble 2%, clear, faintly brown-yellow
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Monocyte chemotactic activity in human abdominal aortic aneurysms: Role of elastin degradation peptides and the 67?kD cell surface elastin receptor.
Hance, Kirk A., et al.
Journal of Vascular Surgery, 35 (2), 254-261 (2002)
Bertha Chen et al.
Fertility and sterility, 91(4 Suppl), 1351-1354 (2008-06-17)
We investigated the effect of relaxin on extracellular matrix remodeling in cultured myometrial compared with leiomyoma smooth muscle cells. Relaxin increases elastase activity and protease inhibitor expressions in myometrial smooth muscle cells, but no effect was observed in leiomyoma cells.
Lesley Bell-Sakyi et al.
Experimental & applied acarology, 49(3), 209-219 (2009-03-03)
Primary cell cultures (n = 16) were initiated from tissues of embryonic and neonatal larval Ornithodoros moubata following methods developed for hard ticks. After maintenance for 20-25 months in vitro, cell multiplication commenced in surviving cultures, leading to the establishment
Global Trade Item Number
SKUGTIN
541842-1G04061825586007
61300-5KG04061834400295
61300-500G04061832699639