Wichtige Dokumente
61207
Hordenin
analytical standard
Synonym(e):
4-(2-Dimethylaminoethyl)-phenol, N,N-Dimethyl-tyramin, p-Hydroxy-N,N-dimethyl-phenethylamin, Anhalin, Cactin, Eremursine, Peyocactin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.5% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Verunreinigungen
≤3.0% water (calc. from elemental analysis)
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
CN(C)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11(2)8-7-9-3-5-10(12)6-4-9/h3-6,12H,7-8H2,1-2H3
InChIKey
KUBCEEMXQZUPDQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?