Fortfahren mit
38429
Laccase aus Trametes versicolor
greener alternative
powder, light brown, ≥0.5 U/mg
Synonym(e):
Laccase aus Coriolus versicolor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 119,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 743,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.54
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
420-150-4
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥0.5 U/mg
€ 119,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥0.5 U/mg
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
color
light brown
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]1(c(c(cc1C)C=O)C)CC
InChI
1S/C9H13NO/c1-4-10-7(2)5-9(6-11)8(10)3/h5-6H,4H2,1-3H3
InChI key
NWDZDFOKSUDVJV-UHFFFAOYSA-N
General description
Wir verpflichten uns, Ihnen grünere Alternativprodukte anzubieten, die einen oder mehrere der „12 Grundsätze der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz und Abfallvermeidung bei der Verwendung in der Brennstoffzellen- und Celluloseethanol-Forschung verbessert. Weitere Informationen finden Sie in dem Artikel in Biofiles sowie unter Enzyme für die alternative Energieforschung.
Laccase ist ein Enzym, das von Erikoidmykorrhiza- und Ektomykorrhiza-Pilzen erzeugt wird. Es gehört zur Gruppe der Polyphenoloxidasen. Laccase kommt auch in Pflanzen und Bakterien vor.[1]
Application
Laccase aus Trametes vesicolor wird wie folgt verwendet:
  • um die Verwendung von vier Laccase-erzeugenden Stämmen bei der Abwasseraufbereitung zu bewerten[1]
  • in Laccase-Assays[2]
  • beim Screening von Lignolen
Biochem/physiol Actions
Einige der enzymatischen Wirkungen von Laccase sind mit der Sporenbildung, Entgiftung, Morphogenese und Melaninpolymerisation assoziiert, und es bietet Schutz für die Sporenhülle. Laccase kann eine Reihe an Substraten katalysieren, einschließlich Arzneimittel und halogenierte Pestizide. Es nutzt Sauerstoff für die Katalyse. Aus diesen Gründen kann es für den biologischen Abbau von Mikroschadstoffen in der Abwasseraufbereitung nützlich sein.[1]
Laccase katalysiert die Oxidation von phenolhaltigen Verbindungen, einschließlich Lignin, durch die Reduktion von Sauerstoff zu Wasser. Die Gegenwart von Vermittlern ermöglicht auch die Oxidation von nicht phenolhaltigen Verbindungen. Die primäre Funktion von Laccase ist der Abbau von Lignin in Pilzen.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol Catechol pro Minute bei pH 5.0 und 25°C umsetzt
frühere Nomenklatur: Coriolus versicolor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
40452SAE0050X3876
specific activity
≥0.5 U/mg
specific activity
≥4 U/mg
specific activity
-
specific activity
≥100 units/mg protein
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
color
light brown
color
deep brown
color
-
color
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
greener alternative product characteristics
-
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. I dissolved 1 mg this product in 1 ml buffer (expected 1 mg/ml), but Bradford assay showed 0.01 mg/ml. Why is there such a big difference?
    1 answer
    1. With product 38429, the Enzymatic Activity specification per each lot is > or = to 0.5 (in U/mg).  1 U Corresponds to the Amount of Enzyme which Converts 1 mol Catechol per Minute at ph5.0 and 25 deg C.  For each lot of product received, please consult the Certificate of Analysis to see how much is in each lot.  From there, please calculate the concentration desired for your application.  
      Helpful?
  2. What Organism is being used to heterologuosly produce this Laccase from Trametes?
    1 answer
    1. The protein sequence of this product has not been characterized to enable heterologous production.
      Helpful?
  3. Is the amino acid sequence of this enzyme available?
    1 answer
    1. The amino acid sequence for this product has not been determined internally.
      Helpful?
  4. Is the molecular weight of this laccase available?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been determined. Literature sources indicate that fungal laccase has a molecular weight range of 60 - 70 kDa; however, this may be significantly influenced by glycosylation. Please see the link below to review a publication that may be helpful:
      https://microbialcellfactories.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12934-019-1248-0#:~:text=Their%20molecular%20mass%20ranges%20from,4.0%20%5B29%2C%2030%5D
      Helpful?
  5. What is the optimum temperature and optimum pH-value for this laccase? Is there an exact value or a range available?
    1 answer
    1. According to the procedure for the enzymatic assay of laccase, the conditions are set at T = 30 °C and pH = 6.5.
      You can find the full procedure for Enzymatic Assay of Laccase (EC 1.10.3.2) here:
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-laccase
      Helpful?
  6. Wie hoch ist die spezifische (Enzym)aktivität? d.h. wie viel Gramm Enzym sind in einem Aliquot verkauftem Enzym (bzw. wie viel nicht-Enzym Beimengen sind darin enthalten) -> ich benötige das für die Enzymmengenangaben in einem Patentantrag!
    1 answer
    1. The minimum activity specification for this product is 0.5 µ/mg. This value varies from lot to lot. A review of several recent lots reveals a general range of 0.5 µ/mg – 1.1 µ/mg,
      A 1-gram vial with an activity of 0.5 U/mg would contain 500 units. The same lot in the 10-gram vial would contain 5000 units.
      The purity of this product is not tested. The presence or absence of any other non-enzyme admixtures has not been determined and such values are unavailable.
      A lot-specific or sample Certificate can be accessed in the DOCUMENTATION section of the Product Detail Page under 'Certificate of Analysis':
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/38429#product-documentation