Wichtige Dokumente
52888
N-Suberoylglycin
analytical standard
Synonym(e):
8-[(Carboxymethyl)-amino]-8-oxooctansäure, N-Suberylglycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(CNC(CCCCCCC(O)=O)=O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c12-8(11-7-10(15)16)5-3-1-2-4-6-9(13)14/h1-7H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
InChIKey
HXATVKDSYDWTCX-UHFFFAOYSA-N
Empfohlene Produkte
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?