Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 150,00 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 294,00 |
Über diesen Artikel
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤20% water
application(s)
clinical testing
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
InChI key
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) clinical testing |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form solid | form - | form - | form - |
| impurities ≤20% water | impurities - | impurities - | impurities - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Argininbernsteinsäure Lithiumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 95148-10MG | 04061835342792 |
| 95148-50MG | 04061835342808 |