Fortfahren mit
94577
DL-α-Hydroxyglutarsäure Dinatriumsalz
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
(RS)-2-Hydroxypentandisäure Dinatriumsalz, 2-Hydroxyglutarsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 168,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 669,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C5H6O5Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.08
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 168,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
powder or crystals
impurities
≤6.0% water
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].OC(CCC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C5H8O5.2Na/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3,6H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);;/q;2*+1/p-2
InChI key
DZHFTEDSQFPDPP-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
D-(or R-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a cancer related biomarker of diagnostic value, whereas the L-(or S-) enantiomer of α-hydroxyglutaric acid is a biomarker for certain neurometabolic, inherited disorder diseases. It has no known physiological function in eukaryotes. It is toxic to the brain and increases the susceptibility to develop brain tumors.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16859H837890790
assay
≥95.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥95% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤6.0% water
impurities
≤6.0% water
impurities
-
impurities
≤6.0% water
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)