Fortfahren mit
CCF100
CM Sepharose
Fast Flow
Synonym(e):
Carboxymethyl Sepharose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
suspension
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
6% cross-linked agarose
particle size
45-165 μm (wet bead)
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pH
4—13
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
General description
Preswollen in 20% ethanol
CCF100-500ml′s updated product number is GE17-0719-01
25 ml is GE17-0719-10
Application
CM Sepharose is used in affinity chromatography, protein chromatography and ion exchange chromatography. CM Sepharose hase been used to study diet supplements and to characterize biochemical and enzymatic properties of Viperidae venom.
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DFF100P7892O6001
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
6% cross-linked agarose
matrix
agarose, 4% cross-linked
matrix
agarose, 4% cross-linked
particle size
45-165 μm (wet bead)
particle size
-
particle size
45-165 μm
particle size
45-165 μm
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
-
pore size
-
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
-
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
capacity
15-20 mg/mL binding capacity (human serum albumin), 3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
capacity
3-5 mg/mL binding capacity (β-lactoglobulin)
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)