Fortfahren mit
S1799
SP Sepharose
Fast Flow, aqueous ethanol suspension, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
Synonym(e):
Sulfopropyl-Sepharose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 380,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.630,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 380,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
aqueous ethanol suspension
matrix active group
, —CH2-SO3-
particle size
45-165 μm (wet)
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
capacity
180-250 μeq/mL, gel
storage temp.
2-8°C
Application
SP Sepharose is used in protein chromatography, ion exchange chromatography and cation exchange media. SP Sepharose has been used to study inhibitory proteins and peptides from the rhizomes of zingiberaceae plants as well as to study the subunit heterogeneity and molecular evolution of soybean basic 7S globulin. SP Sepharose has also assisted with advancing industrial applications of preparation of chitosan oligosaccharides.
Physical form
Suspension in 0.2 M sodium acetate and 20% ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SPC50120SPC25120CCF100
pore size
~4,000,000 Da exclusion limit
pore size
200,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
pore size
-
pore size
4,000,000 exclusion limit (av. mol. wt.)
particle size
45-165 μm (wet)
particle size
-
particle size
-
particle size
45-165 μm (wet bead)
matrix active group
, —CH2-SO3-
matrix active group
-
matrix active group
-
matrix active group
-
form
aqueous ethanol suspension
form
-
form
-
form
suspension
capacity
180-250 μeq/mL, gel
capacity
2.0-2.8 meq/g ion exchange capacity
capacity
2.0-2.6 meq/g
capacity
90-130 μeq/mL(gel basis)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 - 109.4 °F
flash_point_c
38 - 43 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)