Merck
49983
Supelco
S-Methyl-thiomethansulfonat
analytical standard
Synonym(e):
S-Methylmethanthiosulfonat, MMTS
About This Item
Lineare Formel:
CH3SO2SCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.20
Beilstein:
1446059
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Verunreinigungen
≤1.0% water
Brechungsindex
n20/D 1.512-1.514
n20/D 1.513 (lit.)
bp
69-71 °C/0.4 mmHg (lit.)
Dichte
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CSS(C)(=O)=O
InChI
1S/C2H6O2S2/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChIKey
XYONNSVDNIRXKZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)