Fortfahren mit
SML0056
Cefotiam dihydrochloride hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(6R,7R)-7-[[2-(2-Amino-4-thiazolyl)acetyl]amino]-3-[[[1-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-tetrazol-5-yl]-thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid dihydrochloride hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
€ 224,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H23N9O4S3 · 2HCl · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
598.55 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 224,40
Listenpreis€ 264,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to tan
solubility
H2O: ≥22 M
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)CC(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)CSc4[n](nnn4)CCN(C)C)N.[Cl-].[Cl-].[H+].[H+]
InChI
1S/C18H23N9O4S3.2ClH/c1-25(2)3-4-26-18(22-23-24-26)34-7-9-6-32-15-12(14(29)27(15)13(9)16(30)31)21-11(28)5-10-8-33-17(19)20-10;;/h8,12,15H,3-7H2,1-2H3,(H2,19,20)(H,21,28)(H,30,31);2*1H/t12-,15-;;/m1../s1
InChI key
BWRRTAXZCKVRON-DGPOFWGLSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Cefotiam dihydrochloride hydrate is used as broad-spectrum antibiotic.
Biochem/physiol Actions
Cefotiam, a derivative of cephalosporin, exhibits broad-spectrum anti-bacterial activity. It inhibits the cross-linking stage of peptidoglycan and blocks the synthesis of bacterial cell wall. It is resistant to β-lactamases.
Cefotiam is a second generation cephalosporin antibiotic which has been used as a prophylatic antibiotic for MRSA.
Second generation cephalosporin, prophylatic antibiotic for MRSA
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0037I0160C3809
description
≥98% (HPLC)
description
90-102% anhydrous basis (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (HPLC)
assay
90-102% anhydrous basis (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
90.0-105.0%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: ≥22 M
solubility
DMSO: ≥50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)