Fortfahren mit
49636
N-Methylanilin
analytical standard
Synonym(e):
Monomethylanilin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 147,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
107.15
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-870-9
Beilstein/REAXYS Number:
741982
MDL number:
€ 147,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.571
bp
196 °C (lit.)
mp
−57 °C (lit.)
density
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
CNc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
InChI key
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
5178844232776671
Anilin analytical standard
Supelco
51788
Anilin
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥98.5%
assay
≥99.5% (GC)
assay
>99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methylanilin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,spleen,Bone marrow
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
185.0 °F - closed cup
flash_point_c
85 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)