Fortfahren mit
52750
Hexan
analytical standard
Hexane
Synonym(e):
n-Hexan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
50 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 432,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)4CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.18
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-777-6
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
~3 (vs air)
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
453 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.375
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Application
Hexan wird als Lösungsmittel für den Nachweis von Rubren unter Verwendung von Normalphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) mit elektrogenerierter Chemilumineszenz als Detektor verwendet.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Other Notes
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Mit wenigen Mausklicken können Sie ein NMR-Spektrum dieser Substanz ansehen und einen Online-Vergleich mit Ihrer Probe durchführen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR155527050434859-M
Hexan analytical standard
Supelco
52750
Hexan
Hexan Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1555
Hexan
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
petroleum
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
application(s)
general analytical
format
neat
format
neat
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
HPLC grade
grade
HPLC grade
assay
≥99.7% (GC)
assay
-
assay
≥95%
assay
≥97.0% (GC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexan
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
110-54-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review