245771
Isobuttersäureanhydrid
97%
Synonym(e):
2-Methylpropionsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
5.45 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 67 °C)
Assay
97%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
624 °F
Expl.-Gr.
1.09 %, 87 °F
7.7 %, 127 °F
Brechungsindex
n20/D 1.406 (lit.)
bp
182 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−56 °C (lit.)
Dichte
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)C(=O)OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-5(2)7(9)11-8(10)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
LSACYLWPPQLVSM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup