Fortfahren mit
49322
NMP
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
1-Methyl-2-Pyrrolidinon, N-Methyl-2-pyrrolidon, M-PYROL, NMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
99.13
UNSPSC Code:
12352005
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-828-1
Beilstein/REAXYS Number:
106420
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
1-Methyl-2-pyrrolidon, puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
vapor density
3.4 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.29 mmHg ( 20 °C), 0.99 mmHg ( 40 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
518 °F
expl. lim.
9.5 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.1% water
refractive index
n20/D 1.47 (lit.), n20/D 1.470
pH
7.7-8
bp
202 °C (lit.), 81-82 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
density
1.028 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
CN1CCCC1=O
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methyl-2-pyrrolidon
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)