47742
Folin-Denis′ Reagens
for the determination of phenols
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for the determination of phenols
spezifische(r) Analyt(en)
phenol
Methode(n)
photometry: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.352
Anwendung(en)
food and beverages
general analytical
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)