Merck
Z677396
Dermatril-P-Nitrilhandschuhe
size L
Synonym(e):
Dermatril-P-Handschuhe, Nitril-Laborhandschuhe
About This Item
UNSPSC-Code:
46181504
NACRES:
NB.35
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
blue gloves
blue nitrile
Größe
L
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
CE compliant
disposable
latex free
powder-free
Verpackung
pack of 50 ea (boxes of 50)
Hersteller/Markenname
KCL 743
L × Dicke
270 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
Die blauen, ungepuderten Dermatril-P-Nitrilhandschuhe mit langen Manschetten bieten ein hohes Maß an Schutz vor chemischen und bakteriologischen Kontaminationen. Der Dermatril-P-Einweghandschuh weist auch eine sehr gute physische Haltbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Einweghandschuhen auf.
Alle Dermatril-P-Einweghandschuhe werden INDIVIDUELL mit dem entsprechenden Normzeichen aus einem lebensmittelverträglichen Farbstoff auf der Innenseite gekennzeichnet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Antistatisch
  • Frei von allergenen Substanzen wie Thiuramen, Benzothiazolen und Thioharnstoff
  • Aufgeraute Fingerspitzen für besseren Halt
  • Gerollter Manschettenrand für einfacheres Anziehen
  • CE-konform
  • Konform mit den folgenden Normen: EN 374 (Kat. III), EN 388 (Kat. II), EN 61340-5-1, ASTM 1671:2001
Rechtliche Hinweise
Dermatril is a trademark of KCL GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1