Wichtige Dokumente
439215
Tetrahydrofuran
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
Synonym(e):
Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Tetrahydrofuran, suitable for HPLC, ≥99.9%, inhibitor-free
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.015% peroxide (as H2O2)
<0.02% water
Abdampfrückstand
<0.0005%
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 212 nm Amax: 1.0
λ: 250 nm Amax: 0.180
λ: 300 nm Amax: 0.020
λ: 350-400 nm Amax: 0.005
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Formation of diacetylinic polymers.
- RAFT polymerization of p-acetoxystyrene.
- Synthesis of di-tert-butyl-Phosphinoferrocene.
- As mobile phase solvent in high-performance liquid chromatography.
- As a solvent in the preparation of spin-coated poly(bisphenol A decane ether).
- Formation of butyrolactone (BTL) by green oxidation method.
- As a solvent for lignin depolymerization to isolate phenolic monomer.
Empfehlung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.