Fortfahren mit
P-172
Propionaldehyd-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Synonym(e):
Propionaldehyd-2,4-dinitrophenylhydrazon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.20
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
vial of 100 mg
manufacturer/tradename
Cerilliant®
mp
152-155 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
InChI key
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A-203C-261B-099
description
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
description
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
description
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
description
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
packaging
vial of 100 mg
packaging
vial of 100 mg
packaging
vial of 100 mg
packaging
vial of 100 mg
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
mp
152-155 °C (lit.)
mp
165-168 °C (lit.)
mp
192-195 °C (lit.)
mp
-
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Propionaldehyd-2,4-DNPH
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)