Fortfahren mit
39441
Nitrat-Reagens B
suitable for microbiology
Synonym(e):
Sulfanilsäure -Lösung, 4-Amino-benzolsulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 46,40
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41171621
MDL number:
€ 46,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Quality Segment
composition
acetic acid (30%), 1000 mL , sulfanilic acid, 8.0 g
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical, microbiology
suitability
Enterobacter spp., Escherichia coli, Neisseria spp., anaerobic bacteria, coliforms
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
Das α-Naphtylamin und Sulphanilsäure werden verwendet um die Nitrate Reduktion durch Bakterien zu detektieren. Organismen mit der Nitratreduktase reduzieren Nitrat zu Nitrit, welche mit Sulfanilsäure ein Diazoniumsalz bildet und mit α-Naphtylamin zu einer roten Azofarbstoff umgewandelt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR141916335061.00684
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
100
technique(s)
microbe id | metabolite detection: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
composition
acetic acid (30%), 1000 mL , sulfanilic acid, 8.0 g
composition
-
composition
-
composition
-
application(s)
microbiology, agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
suitability
Escherichia coli, anaerobic bacteria, Neisseria spp., Enterobacter spp.
suitability
-
suitability
-
suitability
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
There are many other methods of detection to indicate the presence of E. coli. Review common tests and biochemical reactions for this contaminant.
Vibrios are motile, curved or comma-shaped bacilli and have a single polar flagella with sheet proteins. They are often found in open water, freshwater and saltwater.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Han Ming Gan et al.
FEMS microbiology letters, 318(2), 108-114 (2011-02-18)
Genes involved in the 4-aminobenzenesulfonate (4-ABS) degradation pathway of Hydrogenophaga sp. PBC were identified using transposon mutagenesis. The screening of 10,000 mutants for incomplete 4-ABS biotransformation identified four mutants with single transposon insertion. Genes with insertions that impaired the ability
Kwan Kim et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 100, 10-14 (2012-02-14)
We estimated the apparent size of the 'hot site' for surface-enhanced Raman scattering (SERS) located within the gaps between Pt nanoparticles and a flat Ag substrate. Initially, no Raman peaks were detected for 4-aminobenzenethiol (4-ABT) on a flat Ag substrate.
Han Ming Gan et al.
Microbiology (Reading, England), 158(Pt 8), 1933-1941 (2012-05-23)
The gene coding for the oxygenase component, sadA, of 4-aminobenzenesulfonate (4-ABS) 3,4-dioxygenase in Hydrogenophaga sp. PBC was previously identified via transposon mutagenesis. Expression of wild-type sadA in trans restored the ability of the sadA mutant to grow on 4-ABS. The
Global Trade Item Number
SKUGTIN
39441-100ML-F04061831982336