Merck
336092
Sigma-Aldrich
1-Methylimidazol
1-Methylimidazole
≥99%, purified by redistillation
Synonym(e):
N-Methylimidazole
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
82.10
Beilstein:
105197
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
977 °F
Aufgereinigt durch
redistillation
Expl.-Gr.
15.7 %
Verunreinigungen
≤19 ppm Triazine
<0.005% water
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6 °C (lit.)
Dichte
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
1.034-1.036 g/mL
SMILES String
Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChIKey
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1-Methylimidazol ist ein N-Spender-Ligand, das im Allgemeinen zur Herstellung von Komplexchemie verwendet wird.[1]
Anwendung
1-Methylimidazol kann als Ausgangsmaterial für folgende Synthesen eingesetzt werden:
  • 1-(2-Hydroxypropyl)-3-methylimidazolium-Salze, die als ionische Flüssigkeiten verwendet werden[2]
  • 1,3-Dimethylimidazoyl-2-yliden-Boran, ein stabiles und einfach zu handhabendes N-heterozyklisches Carben-Boran[3]
  • Bei der Synthese von Aldononitril-Acetaten aus Aldosen kann es sowohl als Katalysator als auch als Lösungsmittel fungieren.[4]
Verpackung
Mehrwegbehälter-Optionen anzeigen lassen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The use of 1-methylimidazole as a solvent and catalyst for the preparation of aldononitrile acetates of aldoses.
Chen CC & McGinnis GD
Carbohydrate Research, 90(1), 127-130 (1981)
New ionic liquids containing an appended hydroxyl functionality from the atom-efficient, one-pot reaction of 1-methylimidazole and acid with propylene oxide.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 5(6), 731-736 (2003)
Nickel (II)-, cobalt (II)-, copper (II)-, and zinc (II)-phthalate and 1-methylimidazole coordination compounds: synthesis, crystal structures and magnetic properties.
Baca SG, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 357(12), 3419-3429 (2004)
1,3-Dimethylimidazoyl-2-ylidene borane
Gardner S, et al.
Organic Syntheses, 92, 342-342 (2015)
Zhan-Yong Wang et al.
The Journal of organic chemistry, 77(15), 6608-6614 (2012-07-19)
A well-defined NHC-Pd(II)-Im complex 1 was found to be an effective catalyst for the Suzuki-Miyaura coupling of aryl sulfonates including tosylates and phenylsulfonates with arylboronic acids, giving the desired coupling products in good to high yields. Acceptable yields can also
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review