Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,60 |
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 57,10 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 371,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
525 °C
potency
1144 mg/kg LD50, oral (Rat), 400-640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-15.7 % (v/v)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
9.5-10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
198 °C/1013 hPa
mp
-2 °C
transition temp
flash point 92 °C
density
1.035 g/cm3 at 20 °C
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[n]1(cncc1)C
InChI
1S/C4H6N2/c1-6-3-2-5-4-6/h2-4H,1H3
InChI key
MCTWTZJPVLRJOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Anreicherung nicht korrodierender Elektrolyte: In der Forschungsarbeit wird die Rolle von 1-Methylimidazol bei der Verbesserung der Eigenschaften von nicht korrodierenden Elektrolyten für Batterieanwendungen erörtert. In dieser Studie wird untersucht, wie 1-Methylimidazol als Cosolvens mit einer hohen Donorzahl wirkt und die Freisetzung freier Anionen aus kommerziell erhältlichen Magnesiumsalzen unterstützt. Dies könnte zu Innovationen in der Batterietechnologie führen (Xiao et al., 2024).
- Katalytische Anwendungen in der organischen Synthese: Die Verwendung von 1-Methylimidazol als Ligand in einem luftstabilen Ruthenium(II)-Komplex erleichtert die katalytische Transferhydrierung von Ketonen aus Ethanol. Diese Anwendung demonstriert die katalytische Vielseitigkeit von 1-Methylimidazol in der synthetischen organischen Chemie und stellt ein Verfahren für effizientere und nachhaltigere chemische Reaktionen dar (Beaufils et al., 2024).
- Funktionale Materialien für biomedizinische Anwendungen: Die Forschung an 1-Methylimidazol konzentriert sich auf die Entwicklung von mit Natriumalginat und kationischer Cellulose funktionalisierten Polycaprolacton-Nanofasern. Diese Materialien wurden für spezifische In-vitro- und antibakterielle Anwendungen entwickelt, was den Nutzen von 1-Methylimidazol bei der Herstellung von funktionalen biomedizinischen Materialien zeigt (Tolba et al., 2023).
Analysis Note
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,034–1,036
Identität (IR): entspricht
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description for synthesis | description for synthesis | description ≥99%, purified by redistillation | description 95% |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99% | assay 95% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| mp -2 °C | mp 30-40 °C | mp −6 °C (lit.) | mp 66-71 °C |
| bp 198 °C/1013 hPa | bp 205 °C/1013 hPa | bp 198 °C (lit.) | bp - |
| form liquid | form solid | form liquid | form solid |
| density 1.035 g/cm3 at 20 °C | density 0.99 g/cm3 at 40 °C | density 1.03 g/mL at 25 °C (lit.), 1.034-1.036 g/mL | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Methylimidazol
signalword
Danger
wgk
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?