Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 296,00 |
Über diesen Artikel
assay
≥96% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
S. No.: 785
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 0.1%
density
1.190 g/cm3
suitability
complies for sensitivity
antibiotic activity spectrum
fungi
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
mode of action
cell membrane | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| suitability complies for sensitivity | suitability - | suitability passes test for sensitivity as indicator | suitability - |
| color S. No.: 785 | color green to very dark green | color green to very dark green | color deep violet, purple |
| solubility water: 0.1% | solubility H2O: 1 mg/mL | solubility water: soluble 50 g/L at 27 °C | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form aqueous solution |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| assay ≥96% (HPLC) | assay - | assay ≥90.0% anhydrous basis | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kristallviolett
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
90-94-8
90-94-8 + 548-62-9
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?