32524
Isotianil
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
3,4-Dichlor-2′-cyan-1,2-thiazol-5-carboxanilid, 3,4-Dichlor-N-(2-cyanphenyl)-5-isothiazol-carboxamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
PESTANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
SMILES String
Clc1nsc(C(=O)Nc2ccccc2C#N)c1Cl
InChI
1S/C11H5Cl2N3OS/c12-8-9(18-16-10(8)13)11(17)15-7-4-2-1-3-6(7)5-14/h1-4H,(H,15,17)
InChIKey
WLPCAERCXQSYLQ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?