Fortfahren mit
545953
1-Aminohydantoin -hydrochlorid
98%
Synonym(e):
1-Amino-2,4-imidazolidinedione hydrochloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 209,00
€ 156,75
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5N3O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.55
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3699376
Assay:
98%
€ 59,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
98%
mp
201-205 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].NN1CC(=O)NC1=O
InChI
1S/C3H5N3O2.ClH/c4-6-1-2(7)5-3(6)8;/h1,4H2,(H,5,7,8);1H
InChI key
WEOHANUVLKERQI-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Aminohydantoin hydrochloride may be used as one of the reactants in the synthesis of (E)-1-(2-hydroxybenzylideneamino)imidazolidine-2,4-dione, dantrolene and dantrolene sodium.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
33655142549533653
description
98%
description
VETRANAL®, analytical standard
description
98%
description
97%
assay
98%
assay
-
assay
98%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
201-205 °C (lit.)
mp
201-205 °C (lit.)
mp
145-150 °C (lit.)
mp
148-152 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Aminohydantoin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)