Fortfahren mit
75024
3-Methoxytyramin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
3-MT, 3-Methoxy-4-hydroxyphenethylamin -hydrochlorid, 4-(2-Aminoethyl)-2-methoxy-phenol -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 86,70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H3-4-(OH)CH2CH2NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.67
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
216-035-1
Beilstein/REAXYS Number:
3631283
MDL number:
€ 86,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
mp
213-215 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].COc1cc(CCN)ccc1O
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H
InChI key
AWRIOTVUTPLWLF-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Methoxytyramine hydrochloride is a minor dopamine metabolite, found naturally in the cactus, Trichocereus pachanoi.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
65390H3132PHR1090
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
99% (AT)
assay
-
assay
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Methoxytyramin -hydrochlorid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)