Fortfahren mit
M-172
3-Methoxytyramin-D4-HCl
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H9D4NO2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.69
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=C(OC)C=C(C([2H])([2H])C([2H])([2H])N)C=C1.[H]Cl
InChI
1S/C9H13NO2.ClH/c1-12-9-6-7(4-5-10)2-3-8(9)11;/h2-3,6,11H,4-5,10H2,1H3;1H/i4D2,5D2;
InChI key
AWRIOTVUTPLWLF-HGFPCDIYSA-N
General description
Ein stabil markierter interner Standard, der sich für die LC-MS/MS-Überwachung des 3-Methoxytyramin-Spiegels im Plasma oder Urin eignet und in diagnostischen Tests, in der Endokrinologie oder klinischen Chemie eingesetzt wird. 3-Methoxytyramin ist ein Metabolit von Dopamin, ein Katecholamin, das als Neurotransmitter für Dopaminrezeptoren und Neurohormon für die Regulierung mehrerer Hirnfunktionen wirkt. 3-Methoxytyramin-Spiegel eignen sich als Biomarker für die Diagnose von neuroendokrinen Tumoren, wie Phäochromozytom oder Paragangliom.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M-171H-111R-025
description
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
description
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol, certified reference material, Cerilliant®
description
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
manufacturer/tradename
Cerilliant®
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)